Key Documents
ENAH3035E546
Enamine
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Pf
142-144
Iupac Name
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-9-acridinamine
Inchi Code
1S/C14H16N2/c1-9-5-4-7-11-13(15)10-6-2-3-8-12(10)16-14(9)11/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3,(H2,15,16)
Clé InChI
GODLIFKIXOXQIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495909
Melting Point
142-144