Principaux documents
ENAH3035E3F5
Enamine
5-chloro-2-methoxypyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.65
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxypyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O3S/c1-12-6-5(13(8,10)11)2-4(7)3-9-6/h2-3H,1H3,(H2,8,10,11)
Clé InChI
ACKBFSFVEVFFAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494734
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494734