Key Documents
ENAH3035E3D2
Enamine
2-(piperidin-4-yl)propanedinitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(piperidin-4-yl)malononitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.ClH/c9-5-8(6-10)7-1-3-11-4-2-7;/h7-8,11H,1-4H2;1H
Clé InChI
DFHGTKBIGUBUOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494590
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494590