Principaux documents
ENAH3035E375
Enamine
1-bromo-6-(tert-butoxy)hexane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-6-(tert-butoxy)hexane
Inchi Code
1S/C10H21BrO/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8-11/h4-9H2,1-3H3
Clé InChI
TXCMHTLKKDFPMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494213
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494213