Principaux documents
ENAH3035E358
Enamine
5-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.93
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C4H6BrN3.BrH/c1-8-3(5)2-4(6)7-8;/h2H,1H3,(H2,6,7);1H
Clé InChI
OADNUDXYTQYWJP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494055
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494055