Key Documents
ENAH3035E2FE
Enamine
(1-pentylcyclohexyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.32
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-pentylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H24O/c1-2-3-5-8-12(11-13)9-6-4-7-10-12/h13H,2-11H2,1H3
Clé InChI
ABCHJPQOHVSJSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493584
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493584