Principaux documents
ENAH3035E217
Enamine
{4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-1-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-8-2-4-9(6-10,5-3-8)11-7-8/h2-7,10H2,1H3
Clé InChI
SEPWKGDNATVKPF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493262
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493262