Principaux documents
ENAH3035E202
Enamine
tert-butyl N-{5-azaspiro[2.5]octan-7-yl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (5-azaspiro[2.5]octan-7-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-9-6-12(4-5-12)8-13-7-9/h9,13H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
VZCOYYPWOPUQOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493171
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493171