Principaux documents
ENAH3035E150
Enamine
3-chloro-5-ethoxy-4-hydroxybenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.12
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-5-ethoxy-4-hydroxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O4S/c1-2-14-7-4-5(15(10,12)13)3-6(9)8(7)11/h3-4,11H,2H2,1H3
Clé InChI
HFRASKSMWDHJER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493431
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493431