Principaux documents
ENAH3035DEB1
Enamine
tert-butyl 4-(1-fluoro-2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(1-fluoro-2-hydroxyethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H22FNO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-6-4-9(5-7-14)10(13)8-15/h9-10,15H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
QGEYVOBSVRXLBI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490100
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490100