Principaux documents
ENAH3035DEAF
Enamine
decahydrocyclohepta[c]pyrrole-3a-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.71
Numéro MDL:
Iupac Name
octahydrocyclohepta[c]pyrrole-3a(1H)-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c12-9(13)10-5-3-1-2-4-8(10)6-11-7-10;/h8,11H,1-7H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
FHBDQEVADCUUEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490092
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490092