Key Documents
ENAH3035DEA7
Enamine
4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.62
Numéro MDL:
Pf
201-202
Iupac Name
4-chloro-7-nitro-2,1,3-benzothiadiazole
Inchi Code
1S/C6H2ClN3O2S/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Clé InChI
OMRZOXCMZJOMCK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490060
Melting Point
201-202
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490060