Principaux documents
ENAH3035DE83
Enamine
6-(1,3-dioxolan-2-yl)pyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.67
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(1,3-dioxolan-2-yl)pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO4S/c9-15(11,12)6-1-2-7(10-5-6)8-13-3-4-14-8/h1-2,5,8H,3-4H2
Clé InChI
LPZFBYFMLSALBP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489836
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489836