Principaux documents
ENAH3035DDC2
Enamine
2-amino-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.03
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-4-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF3NO2/c9-4-2-1-3(7(14)15)6(13)5(4)8(10,11)12/h1-2H,13H2,(H,14,15)
Clé InChI
NRXLWROYVUDNPL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486921
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486921