Principaux documents
ENAH3035DB07
Enamine
2-amino-4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
100 MG
152,90 €
250 MG
198,40 €
500 MG
286,80 €
1 G
354,40 €
2.5 G
572,80 €
5 G
936,80 €
10 G
1 664,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-127045-100MG
152,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
152,90 €
250 MG
198,40 €
500 MG
286,80 €
1 G
354,40 €
2.5 G
572,80 €
5 G
936,80 €
10 G
1 664,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-127045-100MG
152,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-4-bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrF2NO2/c8-4-3(9)1-2(7(12)13)6(11)5(4)10/h1H,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
HMEMIUSIGMVLLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3122620
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3122620
  • Certificats d'analyse (COA)