Principaux documents
ENAH3035DA7A
Enamine
3,3-difluorocyclohexan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.14
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3-difluorocyclohexanol
Inchi Code
1S/C6H10F2O/c7-6(8)3-1-2-5(9)4-6/h5,9H,1-4H2
Clé InChI
QNFOXOAGRZJDAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203656
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5203656