Principaux documents
ENAH3035DA02
Enamine
4-amino-2-chloro-N-ethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-2-chloro-N-ethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O2S/c1-2-11-14(12,13)8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5,11H,2,10H2,1H3
Clé InChI
NUFGISAWONJDLQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5017465
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5017465