Key Documents
ENAH3035D901
Enamine
5H,6H,7H,8H,9H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-imidazo[1,2-a][1,3]diazepine
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-2-5-10-6-4-9-7(10)8-3-1/h4,6H,1-3,5H2,(H,8,9)
Clé InChI
RLFGJOGAZDXJFO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268342
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4268342