Key Documents
ENAH3035D87F
Enamine
4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopropylthiazole-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S2/c7-12(9,10)6-8-5(3-11-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H2,7,9,10)
Clé InChI
FZCDXCAQXAJTBM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3931453
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3931453