Documents
ENAH3035D69A
Enamine
4-(chloromethyl)oxane-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.62
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10ClNO/c8-5-7(6-9)1-3-10-4-2-7/h1-5H2
Clé InChI
JANYHOUCPCKUGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395