Key Documents
ENAH3035D681
Enamine
4-cyano-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.12
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyano-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5N3O2/c1-9-5(6(10)11)4(2-7)3-8-9/h3H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
QIHCZSZBUVTYKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2983057
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2983057