Principaux documents
ENAH3035D59D
Enamine
N-(4-cyano-2-fluorophenyl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.17
Numéro MDL:
Pf
170-172
Iupac Name
N-(4-cyano-2-fluorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7FN2O/c1-6(13)12-9-3-2-7(5-11)4-8(9)10/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
RJQKBNJSMFICEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2589633
Melting Point
170-172
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2589633