Key Documents
ENAH3035D50D
Enamine
methyl 2-{[2-(hydroxymethyl)phenyl]sulfanyl}acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl {[2-(hydroxymethyl)phenyl]sulfanyl}acetate
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-13-10(12)7-14-9-5-3-2-4-8(9)6-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3
Clé InChI
SLQZQPXNDZGUMV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2198269
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2198269