Principaux documents
ENAH3035D4AE
Enamine
1,4,9-trioxa-12-azadispiro[4.2.5^{8}.2^{5}]pentadecane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,4,9-trioxa-12-azadispiro[4.2.5(8).2(5)]pentadecane
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-3-11(14-7-8-15-11)4-2-10(1)9-12-5-6-13-10/h12H,1-9H2
Clé InChI
OVYZOMNGUHFTCV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010355
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010355