Principaux documents
ENAH3035D3D9
Enamine
7-bromo-6-methoxyisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.08
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-6-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-13-10-5-7-2-3-12-6-8(7)4-9(10)11/h2-6H,1H3
Clé InChI
SALVVNBIQORSAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721375
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721375