Principaux documents
ENAH3035D184
Enamine
ethyl 2-(aminomethyl)butanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 2-(aminomethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-3-6(5-8)7(9)10-4-2/h6H,3-5,8H2,1-2H3
Clé InChI
XDXLAPISJVHRKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637215
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637215