Principaux documents
ENAH3035D09F
Enamine
2-(quinolin-6-yl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Pf
80-82
Iupac Name
6-quinolinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C11H8N2/c12-6-5-9-3-4-11-10(8-9)2-1-7-13-11/h1-4,7-8H,5H2
Clé InChI
SGSMUSDVKCMDGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312337
Melting Point
80-82
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312337