Principaux documents
ENAH3035CCAF
Enamine
1-ethenylcyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Pf
45-46
Iupac Name
1-vinylcyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-7(6(8)9)4-3-5-7/h2H,1,3-5H2,(H,8,9)
Clé InChI
RJAOMTCPWAZZIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97417
Melting Point
45-46
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97417