Principaux documents
ENAH3035CBC2
Enamine
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.13
Numéro MDL:
Pf
222-223
Iupac Name
2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4N2O2/c9-4-5-1-2-6-7(3-5)12-8(11)10-6/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
QHRWXMSWKMRKEK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176579
Melting Point
222-223
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-176579