Principaux documents
ENAH3035CB75
Enamine
2-[4-(1-aminoethyl)phenyl]-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[4-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)phenyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c1-9(12)10-3-5-11(6-4-10)13-7-2-8-16(13,14)15/h3-6,9H,2,7-8,12H2,1H3
Clé InChI
ZYDYTIIIADYIDK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
94
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153494
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153494