Principaux documents
ENAH2C55875D
Enamine
(4-chloropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.04
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chloro-2-pyrimidinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6ClN3.ClH/c6-4-1-2-8-5(3-7)9-4;/h1-2H,3,7H2;1H
Clé InChI
FUZGKSPDRZBBKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489494
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489494