Key Documents
ENAH2C5585DC
Enamine
rac-tert-butyl N-{[(1R,3S)-3-(bromomethyl)cyclohexyl]methyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.24
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (((1R,3S)-3-(bromomethyl)cyclohexyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H24BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-5-10(7-11)8-14/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)/t10-,11+/m0/s1
Clé InChI
RDXOGYMWINSTMZ-WDEREUQCSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489925
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489925