Principaux documents
ENAH2C558574
Enamine
tert-butyl 4a-amino-octahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4a-aminooctahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-5-8-13(14)7-4-6-10(13)15/h10H,4-9,14H2,1-3H3
Clé InChI
AXIXCCDRBVNDAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488381
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488381