Principaux documents
ENAH2C55855D
Enamine
{1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-4-yl}methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.71
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.1]heptan-4-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO3S/c1-7-2-3-8(4-7,5-12-7)6-13(9,10)11/h2-6H2,1H3
Clé InChI
BPAAODAEYSARNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488023
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488023