Principaux documents
ENAH2C55850B
Enamine
methyl 4H,5H,6H,7H,8H-thieno[3,2-c]azepine-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.75
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydro-4H-thieno[3,2-c]azepine-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2S.ClH/c1-13-10(12)9-5-7-6-11-4-2-3-8(7)14-9;/h5,11H,2-4,6H2,1H3;1H
Clé InChI
MXALWAWIWPXWFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487022
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487022