Principaux documents
ENAH2C5584FA
Enamine
7-benzyl-3-oxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.78
Numéro MDL:
Iupac Name
7-benzyl-3-oxa-7-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H19NO3.ClH/c17-15(18)14-12-7-16(8-13(14)10-19-9-12)6-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12-14H,6-10H2,(H,17,18);1H
Clé InChI
WBWFNNWGJGRBLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486846
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486846