Principaux documents
ENAH2C5584C1
Enamine
2-(ethoxycarbonyl)-4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(ethoxycarbonyl)-4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-3-14-9(13)7-6(8(11)12)5(2)4-10-7/h4,10H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
HEYYOKQHYXCAOW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482984
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482984