Key Documents
ENAH2C558026
Enamine
4-[(1r,3r)-3-aminocyclobutyl]benzonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.69
Numéro MDL:
Iupac Name
4-((1r,3r)-3-aminocyclobutyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.ClH/c12-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-11(13)6-10;/h1-4,10-11H,5-6,13H2;1H/t10-,11-;
Clé InChI
HYGIBRYKSUUYIU-PFWPSKEQSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482538
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482538