Principaux documents
ENAH2C558002
Enamine
potassium trifluoro(oxan-2-yl)boranuide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.03
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)borate
Inchi Code
1S/C5H9BF3O.K/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5;/h5H,1-4H2;/q-1;+1
Clé InChI
MSSNGMWPKVNYAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482280
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482280