Principaux documents
ENAH2C557FEF
Enamine
[2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanamine; acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.19
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)methanamine acetate
Inchi Code
1S/C7H7F3N2.C2H4O2/c8-7(9,10)6-5(4-11)2-1-3-12-6;1-2(3)4/h1-3H,4,11H2;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
BLGPRSKPIZDSRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481929
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481929