Principaux documents
ENAH2C557F63
Enamine
tert-butyl N-[4-amino-4-(trifluoromethyl)cyclohexyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-amino-4-(trifluoromethyl)cyclohexyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H21F3N2O2/c1-10(2,3)19-9(18)17-8-4-6-11(16,7-5-8)12(13,14)15/h8H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,18)
Clé InChI
YBROSIIZYMNZBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479798
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479798