Principaux documents
ENAH2C557F1F
Enamine
6-bromo-1H-indol-3-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.52
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-1H-indol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7BrN2.ClH/c9-5-1-2-6-7(10)4-11-8(6)3-5;/h1-4,11H,10H2;1H
Clé InChI
VYASZCPFNMNVSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479026
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479026