Principaux documents
ENAH2C557CF7
Enamine
N-(piperidin-3-yl)benzenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.79
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(piperidin-3-yl)benzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S.ClH/c14-16(15,11-6-2-1-3-7-11)13-10-5-4-8-12-9-10;/h1-3,6-7,10,12-13H,4-5,8-9H2;1H
Clé InChI
BUPPBYGUKOIYOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472550
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472550