Principaux documents
ENAH2C557BFE
Enamine
(4-chlorophenyl)[3-(difluoromethoxy)phenyl]methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)[3-(difluoromethoxy)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H9ClF2O2/c15-11-6-4-9(5-7-11)13(18)10-2-1-3-12(8-10)19-14(16)17/h1-8,14H
Clé InChI
NAPIGEFGLKTBJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477024
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477024