Principaux documents
ENAH2C557B80
Enamine
2-(4-tert-butyl-2-methylphenoxy)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-tert-butyl-2-methylphenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C14H20O3/c1-9-8-11(14(3,4)5)6-7-12(9)17-10(2)13(15)16/h6-8,10H,1-5H3,(H,15,16)
Clé InChI
UNMADNBWSXWRIL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475254
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6475254