Principaux documents
ENAH2C557AD4
Enamine
7-methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.76
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12;/h5-7,9,14H,8H2,1-4H3;1H
Clé InChI
GPRNMAVNDUOHBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474482
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474482