Key Documents
ENAH2C557A99
Enamine
2,2-difluorocyclohept-3-en-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-difluorocyclohept-3-en-1-one
Inchi Code
1S/C7H8F2O/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(7)10/h3,5H,1-2,4H2
Clé InChI
HGMRZCYXWLJPJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477992