Key Documents
ENAH2C5577BC
Enamine
1-(3-hydroxypropyl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-hydroxypropyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C6H10N2O3/c9-3-1-2-8-4-5(10)7-6(8)11/h4,9-10H,1-3H2,(H,7,11)
Clé InChI
HBOPLNMPQYGUNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6206257
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6206257