Key Documents
ENAH2C557741
Enamine
methyl 2-[(3-bromo-5-methylpyridin-2-yl)amino]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.1
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (3-bromo-5-methylpyridin-2-yl)glycinate
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O2/c1-6-3-7(10)9(11-4-6)12-5-8(13)14-2/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
XJKGMLMAGMUKCU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5017574
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5017574