Principaux documents
ENAH2C557671
Enamine
3-(3-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.04
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3-bromo-1H-pyrazol-1-yl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H6BrN3/c7-6-2-5-10(9-6)4-1-3-8/h2,5H,1,4H2
Clé InChI
YNLFRSYRAFGCMK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3273736
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3273736